Läs mer
6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Carbamoyl-pyridine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 97310-93-5 |
| Molekylformel | C7H6N2O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O3/c8-6(10)4-2-1-3-5(9-4)7(11)12/h1-3H,(H2,8,10)(H,11,12) |
| LEDER | NC(C1=NC(C(O)=O)=CC=C1)=O |
| IUPAC-namn | 6-carbamoylpyridine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.13 |
| Formel vikt | 166.0378 |