Läs mer
6-Karboxyfluorescein, TRC
Produktkod. 30361479
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30361479 100 mg
30352022 250 mg
30356738 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30361479 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC178325100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3301-79-9
Molekylformel C21 H12 O7
Molekylvikt (g/mol) 376.32
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxy-1-oxospiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-5-karboxylsyra
LEDER OC(=O)c1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Carboxyfluorescein
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H12O7/c22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h1-9,22-23H,(H,24,25)
Formel vikt 376.0583