Läs mer
MedChemExpress 6-CFDA
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttyp | Dye Reagents |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (217.21 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.39 g/mol |
| CAS | 3348-03-6 |
| Synonym | 6-Carboxyfluorescein diacetate |