Läs mer
6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one, TRC
Produktkod. 30365510
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30365510 500 mg
30368694 100 mg
30355416 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30365510 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC364628500MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33050-32-7
Molekylformel C5H3N4OCl
Molekylvikt (g/mol) 170.56
IUPAC-namn 6-chloro-2H-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-one
LEDER Oc1nnc2ccc(Cl)nn12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3(2H)-one
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H3ClN4O/c6-3-1-2-4-7-8-5(11)10(4)9-3/h1-2H,(H,8,11)
Formel vikt 169.9995