Läs mer
6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1,2-benzisothiazol-3(2H)-one |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H4ClNOS/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-9-7(5)10/h1-3H,(H,9,10) |
| Formel vikt | 184.9702 |