Läs mer
6-klor-1,3-bensotiazol-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10471674
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10471674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10471674 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB04800DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1, 3-benzothiazol-2-amine
CAS 95-24-9
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C7H5ClN2S
MDL-nummer MFCD00053557
Kvantitet 1 g
Synonym 2-amino-6-chlorobenzothiazole, 6-chlorobenzothiazol-2-ylamine, 2-benzothiazolamine, 6-chloro, 6-chlorobenzo d thiazol-2-amine, 6-chloro-benzothiazol-2-ylamine, unii-2u337t5ufg, 6-chloro-2-benzothiazolamine, benzothiazole, 2-amino-6-chloro, 6-chlorobenzothiazole-2-ylamine, c7h4brcln2s
InChI-nyckel VMNXKIDUTPOHPO-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)SC(=N2)N
IUPAC-namn 6-klor-l,3-bensotiazol-2-amin
Molekylvikt (g/mol) 184.641
PubChem CID 7226
Formel vikt 184.65
Procent renhet 97%