Läs mer
6-Chloro-1,3-dimethyluracil, 97%
Produktkod. 11415083
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415083 1 g 1g
11425083 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11415083 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12755.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6972-27-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6972-27-6
Molekylformel C6H7ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.58
MDL-nummer MFCD00038066
InChI-nyckel VATQPUHLFQHDBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1,3-dimethyluracil, 6-chloro-1,3-dimethylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 1,3-dimethyl-6-chlorouracil, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl, 6-chloro-2,4-dihydroxy-1,3-dimethylpyrimidine, 6-chloro-1,3-dimethyl-2,4-1h,3h-pyrimidinedione, 6-chloro-1,3-dimethyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, acmc-209oan, 1,3-dimethyl-4-chlorouracil
PubChem CID 81442
IUPAC-namn 6-klor-1,3-dimetylpyrimidin-2,4-dion
LEDER CN1C(Cl)=CC(=O)N(C)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1,3-dimethyluracil
Smältpunkt 109°C to 111°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 144393
Formel vikt 174.59
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.