Läs mer
6-Chloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11398915
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398915 1 g 1g
11308925 5 g 5g
11318925 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398915 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14038.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169-14-2
Molekylformel C8H5ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 196.59
MDL-nummer MFCD00140720
InChI-nyckel RNOLFZACEWWIHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloroquinoxaline-2,3-diol, 2,3-dihydroxy-6-chloroquinoxaline, 6-chloro-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-2,3-dione, 6-chloroquinoxaline-2,3 1h,4h-dione, 6-chloro-2,3-dihydroxyquinoxaline, 2,3-quinoxalinedione, 6-chloro-1,4-dihydro, chembl21641, 6-chloro-2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline, 6-chloro-1,4-dihydro-quinoxaline-2,3-dione, 2,3-quinoxalinediol, 6-chloro
PubChem CID 81143
IUPAC-namn 6-chloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione
LEDER C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)C(=O)N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 168142
Formel vikt 196.59
Procent renhet 97%