Läs mer
6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1-benzofuran-2-carboxylic Acid |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H5ClO3/c10-6-2-1-5-3-8(9(11)12)13-7(5)4-6/h1-4H,(H,11,12) |
| Formel vikt | 195.9927 |