Läs mer
6-kloro-1-hexanol, 97 %
Beskrivning
6-klor-1-hexanol används vid framställningen av dess motsvarande bromid genom reaktion med natriumbromid med användning av N,N-dimetylformamid och dibrommetan (2:1) som lösningsmedel. Det används vid selektiv eliminering av 6-klor-1-hexen från estrar av 6-klor-1-hexanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
6-klor-1-hexanol används vid framställning av dess motsvarande bromid genom reaktion med natriumbromid med användning av N,N-dimetylformamid och dibrommetan (2:1) som lösningsmedel. Det används vid selektiv eliminering av 6-klor-1-hexen från estrar av 6-klor-1-hexanol.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, pulveriserade metallsalter, starka reduktionsmedel, syraanhydrider och syraklorider.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1-hexanol |
| Densitet | 1.027 |
| Kokpunkt | 109 °C till 111 °C (14 mmHg) |
| Flampunkt | 98 °C (208 °F) |
| Brytningsindex | 1.456 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1697307 |
| Löslighetsinformation | Löslig i dimetylformamid. |
| Formel vikt | 136.62 |
| Procent renhet | 97% |
Säkerhet och hantering
- 6-Chloro-1-hexanol
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.