Läs mer
6-kloro-1-hexanol, 97 %
Produktkod. 11471988
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11471988 500 g 500g
11451988 25 g 25g
11461988 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471988 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14582.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-09-2026
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136,619 g/mol
6-klor-1-hexanol används vid framställningen av dess motsvarande bromid genom reaktion med natriumbromid med användning av N,N-dimetylformamid och dibrommetan (2:1) som lösningsmedel. Det används vid selektiv eliminering av 6-klor-1-hexen från estrar av 6-klor-1-hexanol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-klor-1-hexanol används vid framställning av dess motsvarande bromid genom reaktion med natriumbromid med användning av N,N-dimetylformamid och dibrommetan (2:1) som lösningsmedel. Det används vid selektiv eliminering av 6-klor-1-hexen från estrar av 6-klor-1-hexanol.
Löslighet
Löslig i dimetylformamid.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka baser, pulveriserade metallsalter, starka reduktionsmedel, syraanhydrider och syraklorider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2009-83-8
Molekylformel C6H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 136.619
MDL-nummer MFCD00002984
InChI-nyckel JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
IUPAC-namn 6-klorhexan-1-ol
LEDER C(CCCCl)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1-hexanol
Densitet 1.027
Kokpunkt 109 °C till 111 °C (14 mmHg)
Flampunkt 98 °C (208 °F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 500 g
Beilstein 1697307
Löslighetsinformation Löslig i dimetylformamid.
Formel vikt 136.62
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.