Läs mer
6-kloro-1-hexanol, TRC
Produktkod. 30351111
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30351111 250 g
1 options
Produktkod. 30351111 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367475250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1-hexanol
CAS 2009-83-8
Molekylformel C6H13ClO
Kvantitet 250 g
Synonym 1-Chloro-6-hexanol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol, Hexamethylene Chlorohydrin, NSC 3700, ω-Chlorohexanol
InChI formel InChI=1S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2
LEDER OCCCCCCCl
IUPAC-namn 6-klorohexan-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 136.62
Formel vikt 136.0655