Läs mer
6-Chloro-1-hexene, 97%
Produktkod. 15420168
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15420168 5 g 5g
15430168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15420168 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53396.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928-89-2 | C6H11Cl | 118.604 g/mol
6-klor-1-hexen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-klor-1-hexen används som farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 928-89-2
Molekylformel C6H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 118.604
MDL-nummer MFCD00039391
InChI-nyckel BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexene, 1-hexene, 6-chloro, 5-hexenyl chloride, 6-chlorohexene, chloro-1-hex, 6-chloro-1-hexen, 1-chloro-5-hexene, 1-chlorohex-5-ene, acmc-20alz4, 5-hexen-1-yl chloride
PubChem CID 70233
IUPAC-namn 6-klorohex-1-en
LEDER C=CCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1-hexene
Densitet 0.896
Kokpunkt 135°C to 136°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Linjär formel Cl(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Formel vikt 118.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.