Läs mer
6-chloro-1-hexene 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10270123 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10270123 25 g Glass bottle 25g
10260123 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10270123 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 380920250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 928-89-2
MDL-nummer MFCD00039391
InChI-nyckel BLMIXWDJHNJWDT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexene, 1-hexene, 6-chloro, 5-hexenyl chloride, 6-chlorohexene, chloro-1-hex, 6-chloro-1-hexen, 1-chloro-5-hexene, 1-chlorohex-5-ene, acmc-20alz4, 5-hexen-1-yl chloride
PubChem CID 70233
IUPAC-namn 6-chlorohex-1-ene
LEDER C=CCCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1-hexene
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.9070g/mL
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C6H11Cl
Linjär formel CH2CH(CH2)4Cl
Brytningsindex 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589nm)
Kvantitet 25 g
Molekylvikt (g/mol) 118.604
Formel vikt 118.61
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloro-1-hexene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.