Läs mer
6-Chloro-1-hexyl-3,3,4,4,5,5-d6 Alcohol, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1-hexanol-3,3,4,4,5,5-D6 |
| CAS | 1219794-83-8 |
| Molekylformel | C6 D6 H7 Cl O |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 6-Chloro-1-hexan-3,3,4,4,5,5-d6-ol, 6-Chloro-1-hexanol-3,3,4,4,5,5-D6, 6-Chloro-1-hexyl-3,3,4,4,5,5-d6 Alcohol |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H13ClO/c7-5-3-1-2-4-6-8/h8H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCl)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCO |
| IUPAC-namn | 6-chloro-3,3,4,4,5,5-hexadeuteriohexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.6568 |
| Formel vikt | 142.1032 g/mol |
| Visa mer |