Läs mer
6-Chloro-1-hexyne, 98%
Produktkod. 15400338
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15400338 5 mL 5ml
15410338 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15400338 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53476.AA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 10297-06-0 | C6H9Cl | 116.59 g/mol
6-klor-1-hexyn används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
6-klor-1-hexyn används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10297-06-0
Molekylformel C6H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 116.59
MDL-nummer MFCD00013697
InChI-nyckel ZUKOCGMVJUXIJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexyne, 5-hexynechloride, 1-hexyne,6-chloro, 1-hexyne, 6-chloro, 5-hexynyl chloride, 1-chloro-5-hexyne, 6-chloro-hex-1-yne, acmc-1boe0, zukocgmvjuxija-uhfffaoysa
PubChem CID 272001
IUPAC-namn 6-klorohex-1-yn
LEDER ClCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1-hexyne
Densitet 0.962
Kokpunkt 83°C (95 mmHg)
Flampunkt 37°C (99°F)
Linjär formel Cl(CH2)4C≡CH
Brytningsindex 1.451
Kvantitet 5 mL
UN-nummer UN1993
Formel vikt 116.59
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 6-Chloro-1-hexyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Chloro-1-hexyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.