Läs mer
6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11ClN2O/c1-18-13-8-7-11(16)9-12(13)14(17-15(18)19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3 |
| Formel vikt | 270.056 |
| Procent renhet | >95% |