Läs mer
6-Chloro-1-methyl-4-phenylquinazolin-2(1H)-one, Mikromol
Produktkod. 30460602
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30460602 25 mg
1 options
Produktkod. 30460602 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0087.050025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Chloro-1-methyl-4-phenylquinazolin-2(1H)-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone
CAS 20927-53-1
Analyt- eller komponentnamn 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C15 H11 Cl N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 2(1H)-Quinazolinone, 6-chloro-1-methyl-4-phenyl-, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2(1H)-quinazolinone, 1-Methyl-4-phenyl-6-chloro-2-quinazolinone, 6-Chloro-1-methyl-4-phenyl-2(1H)-quinazolone, 6-Chloro-4-phenyl-1-methyl-2(1H)-quinazolinone
InChI formel InChI=1S/C15H11ClN2O/c1-18-13-8-7-11(16)9-12(13)14(17-15(18)19)10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN1C(=O)N=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
IUPAC-namn 6-chloro-1-methyl-4-phenyl-quinazolin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 270.71
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 270.056 g/mol