missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| CAS | 23002-51-9 |
| Molekylformel | C5H3ClN4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H3ClN4/c6-5-7-1-3-2-8-10-4(3)9-5/h1-2H,(H,7,8,9,10) |
| LEDER | Clc1ncc2cn[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.56 |
| Formel vikt | 154.0046 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?