Läs mer
6-Chloro-2,1,3-benzoselenadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| CAS | 6343-86-8 |
| Molekylformel | C6 H3 Cl N2 Se |
| Kvantitet | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3ClN2Se/c7-4-1-2-5-6(3-4)9-10-8-5/h1-3H |
| LEDER | Clc1ccc2n[se]nc2c1 |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2,1,3-benzoselenadiazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.51 |
| Formel vikt | 217.915 |