Läs mer
6-klor-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-bensotiazol, 95+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10571243
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10571243 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10571243 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AW00326DA
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-(1, 4-diazepan-1-yl)-1, 3-benzothiazole
CAS 348134-09-8
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H14ClN3S
MDL-nummer MFCD00661816
Kvantitet 1 g
Synonym 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl-1,3-benzothiazole, maybridge1_000355, 6-chloro-2-1,4-diazepane-1-yl-1,3-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1.4 diazepan-1-yl-benzothiazole, 6-chloro-2-1,4-diazepan-1-yl benzo d thiazole
InChI-nyckel UZLJYDCBJULBQU-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNCCN(C1)C2=NC3=C(S2)C=C(C=C3)Cl
IUPAC-namn 6-klor-2-(1,4-diazepan-1-yl)-1,3-bensotiazol
Molekylvikt (g/mol) 267.775
PubChem CID 2795675
Formel vikt 267.78
Procent renhet 95%