missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine |
| CAS | 67287-38-1 |
| Molekylformel | C18H20ClNO2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-1H-3-benzazepine (ACI), 6-chloro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine, 1H-3-Benzazepine, 6-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-1-phenyl- (9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20ClNO2/c1-21-16-10-14-13(17(19)18(16)22-2)8-9-20-11-15(14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,10,15,20H,8-9,11H2,1-2H3 |
| LEDER | ClC=1C(OC)=C(OC)C=C2C1CCNCC2C=3C=CC=CC3 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-7,8-dimethoxy-1-phenyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine |
| Molekylvikt (g/mol) | 317.81 |
| Formel vikt | 317.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?