Läs mer
6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7032605
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407057 250 mg 250mg
15497047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407057 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34126.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1706428-57-0
Molekylformel C9H8ClF2NO2
Molekylvikt (g/mol) 235.61
MDL-nummer MFCD22201054
InChI-nyckel IFZQIOJLTTYTIK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 6-chloro-2,3-difluoro-dl-phenylalanine, 2-amino-3-6-chloro-2,3-difluorophenyl propanoic acid
PubChem CID 86277654
IUPAC-namn 2-amino-3-(6-chloro-2,3-difluorophenyl)propanoic acid
LEDER NC(CC1=C(Cl)C=CC(F)=C1F)C(O)=O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2,3-difluoro-DL-phenylalanine
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 235.62
Procent renhet 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.