Läs mer
6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2,3-difluorobenzaldehyde |
| Färg | White to Yellow |
| Kvantitet | 1 g |
| Känslighet | Air sensitive |
| Synonym | benzaldehyde, 6-chloro-2,3-difluoro, benzaldehyde,6-chloro-2,3-difluoro |
| Formel vikt | 176.55 |
| Procent renhet | 97% |
| Fysisk form | Solid |