missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole-5-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2,3-dihydro-1-oxo-1H-isoindole-5-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1427360-50-6 |
| Molekylformel | C22 H28 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16+,18+,20-,21-,22+/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3=CC[C@]2(C)[C@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,10S,13S,14R,16S,17S)-17-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.455 |
| Formel vikt | 356.199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?