Läs mer
6'-Chloro-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolane-2,4'-[4H]thieno[3,2-e][1,2]thiazine] 1',1'-Dioxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6'-Chloro-2',3'-dihydro-spiro[1,3-dioxolane-2,4'-[4H]thieno[3,2-e][1,2]thiazine] 1',1'-Dioxide |
| CAS | 1206597-10-5 |
| Molekylformel | C8H8ClNO4S2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClNO4S2/c9-6-3-5-7(15-6)16(11,12)10-4-8(5)13-1-2-14-8/h3,10H,1-2,4H2 |
| LEDER | ClC(S1)=CC2=C1S(NCC23OCCO3)(=O)=O |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2,3-dihydrospiro[thieno[3,2-e][1,2]thiazine-4,2'-[1,3]dioxolane] 1,1-dioxide |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.74 |
| Formel vikt | 280.96 |