Läs mer
6-Chloro-2,3-dimethyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2,3-dimethyl-1-phenyl-1H-benzo[d]imidazol-3-ium Chloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14ClN2.ClH/c1-11-17(2)14-9-8-12(16)10-15(14)18(11)13-6-4-3-5-7-13;/h3-10H,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 292.053 |