Läs mer
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetamide |
| CAS | 82626-73-1 |
| Molekylformel | C15 H11 Cl2 N3 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl2N3O/c16-10-3-1-9(2-4-10)15-12(7-13(18)21)20-8-11(17)5-6-14(20)19-15/h1-6,8H,7H2,(H2,18,21) |
| LEDER | NC(=O)Cc1c(nc2ccc(Cl)cn12)c3ccc(Cl)cc3 |
| IUPAC-namn | 2-[6-chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.17 |
| Formel vikt | 319.0279 |