Läs mer
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-acetonit |
| CAS | 82626-72-0 |
| Molekylformel | C15 H9 Cl2 N3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9Cl2N3/c16-11-3-1-10(2-4-11)15-13(7-8-18)20-9-12(17)5-6-14(20)19-15/h1-6,9H,7H2 |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)c2nc3ccc(Cl)cn3c2CC#N |
| IUPAC-namn | 2-[6-chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.16 |
| Formel vikt | 301.0174 |