Läs mer
6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| CAS | 88964-99-2 |
| Molekylformel | C13 H8 Cl2 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2N2/c14-10-3-1-9(2-4-10)12-8-17-7-11(15)5-6-13(17)16-12/h1-8H |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)c2cn3cc(Cl)ccc3n2 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-(4-chlorophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 263.12 |
| Formel vikt | 262.0065 |