Läs mer
6-klor-2,4-dimetoxipyrimidin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450287
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450287 25 g 25g
11430287 1 g 1g
11440287 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450287 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21696.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6320-15-6 | C6H7ClN2O2 | 174.58 g/mol
Det används vid syntes av silyl- och stannylpyrimidiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid syntes av silyl- och stannylpyrimidiner.
Löslighet Löslig i
kloroform, etylacetat och metanol.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6320-15-6
Molekylformel C6H7ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 174.58
MDL-nummer MFCD00006068
InChI-nyckel JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethoxy, 4-chloro-2,6-dimethoxy-pyrimidine, pubchem16350, acmc-209ndu, 4-chlor-2,6-dimethoxypyrimidin, 4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidin, 2,6-dimethoxy-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethixypyrimidine
PubChem CID 80600
IUPAC-namn 4-klor-2,6-dimetoxipyrimidin
LEDER COC1=CC(Cl)=NC(OC)=N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine
Smältpunkt 71°C to 73°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 137581
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate and methanol.
Formel vikt 174.59
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.