Läs mer
6-Chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)quinoxaline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(4-hydroxyphenoxy)quinoxaline |
| CAS | 76578-79-5 |
| Molekylformel | C14H9ClN2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[(6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy]phenol, 4-[(6-Chloroquinoxalin-2-yl)oxy]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2O2/c15-9-1-6-12-13(7-9)16-8-14(17-12)19-11-4-2-10(18)3-5-11/h1-8,18H |
| LEDER | Oc1ccc(Oc2cnc3cc(Cl)ccc3n2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-(6-chloroquinoxalin-2-yl)oxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.69 |
| Formel vikt | 272.0353 |