Läs mer
6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide |
| CAS | 60656-72-6 |
| Molekylformel | C15H11Cl2FN2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloromethyl-4-(2-fluorophenyl)-6-chloro-1,2-dihydroquinazoline 3-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7,14,19H,8H2 |
| LEDER | [O-][N+]1=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3NC1CCl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-3-oxido-1,2-dihydroquinazolin-3-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.17 |
| Formel vikt | 324.0232 |