missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)quinazoline 3-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)quinazoline 3-Oxide |
| CAS | 60656-74-8 |
| Molekylformel | C15H9Cl2FN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Midazolam Impurity 29 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H9Cl2FN2O/c16-8-14-19-13-6-5-9(17)7-11(13)15(20(14)21)10-3-1-2-4-12(10)18/h1-7H,8H2 |
| LEDER | [O-][n+]1c(CCl)nc2ccc(Cl)cc2c1c3ccccc3F |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-(chloromethyl)-4-(2-fluorophenyl)-3-oxidoquinazolin-3-ium |
| Molekylvikt (g/mol) | 323.15 |
| Formel vikt | 322.0076 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?