Läs mer
6-Chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-cyclohexyl-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindole-5-sulfonamide |
| CAS | 3822-99-9 |
| Molekylformel | C14H15ClN2O4S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 6-Chloro-2-cyclohexyl-1,3-dioxo-5-isoindolinesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15ClN2O4S/c15-11-6-9-10(7-12(11)22(16,20)21)14(19)17(13(9)18)8-4-2-1-3-5-8/h6-8H,1-5H2,(H2,16,20,21) |
| LEDER | NS(=O)(=O)c1cc2C(=O)N(C3CCCCC3)C(=O)c2cc1Cl |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-cyclohexyl-1,3-dioxoisoindole-5-sulfonamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 342.8 |
| Formel vikt | 342.0441 |