missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)-quinoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-chloro-2-cyclopropyl-4-(trifluoromethyl)quinoline |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9ClF3N/c14-8-3-4-11-9(5-8)10(13(15,16)17)6-12(18-11)7-1-2-7/h3-7H,1-2H2 |
| Formel vikt | 271.0376 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?