Läs mer
6-Chloro-2-cyclopropylamino-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-cyclopropylamino-N-[2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl]-3-pyridinecarboxamide |
| CAS | 1797987-49-5 |
| Molekylformel | C15H14Cl2N4O |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6-Chloro-N-(2-chloro-4-methyl-3-pyridinyl)-2-(cyclopropylamino)-3-pyridinecarboxamide (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14Cl2N4O/c1-8-6-7-18-13(17)12(8)21-15(22)10-4-5-11(16)20-14(10)19-9-2-3-9/h4-7,9H,2-3H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22) |
| LEDER | O=C(NC1=C(Cl)N=CC=C1C)C2=CC=C(Cl)N=C2NC3CC3 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-N-(2-chloro-4-methylpyridin-3-yl)-2-(cyclopropylamino)nicotinamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 337.2 |
| Formel vikt | 336.05 |