Läs mer
6-Chloro-2-(ethylamino)pyridine-3-carbonyl Fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-(ethylamino)pyridine-3-carbonyl Fluoride |
| CAS | 1092523-22-2 |
| Molekylformel | C8H8ClFN2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8ClFN2O/c1-2-11-8-5(7(10)13)3-4-6(9)12-8/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12) |
| LEDER | CCNc1nc(Cl)ccc1C(=O)F |
| IUPAC-namn | 6-chloro-2-(ethylamino)pyridine-3-carbonyl fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.61 |