Läs mer
6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11466326
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466326 5 g 5g
11456326 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11466326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23113.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 261762-91-8
Molekylformel C7H6ClFO
Molekylvikt (g/mol) 160.57
MDL-nummer MFCD01631376
InChI-nyckel HCZRPIVKIPIGDM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773684
IUPAC-namn 6-chloro-2-fluoro-3-methylphenol
LEDER CC1=CC=C(Cl)C(O)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-fluoro-3-methylphenol
Smältpunkt 46°C to 49°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Synonym 6-chloro-2-fluoro-m-cresol, acmc-20alzj, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl-phenol, phenol,6-chloro-2-fluoro-3-methyl, phenol, 6-chloro-2-fluoro-3-methyl
Formel vikt 160.58
Procent renhet ≥97%