Läs mer
6-kloro-2-hexanon, 98 %
Produktkod. 15490298
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490298 5 g 5g
15400308 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15490298 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53462.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-10-2026
CAS: 10226-30-9 | C6H11ClO | 134,603 g/mol
6-klor-2-hexanon i syntesen av ketoanalogerna började med 6-klor-2-hexanon. Substituerade 7-(oxoalkyl)teofylliner syntetiserades genom alkylering av respektive teofylliner med 6-klor-2-hexanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
6-klor-2-hexanon i syntesen av keto-analogerna började med 6-klor-2-hexanon. Substituerade 7-(oxoalkyl)teofylliner syntetiserades genom alkylering av respektive teofylliner med 6-klor-2-hexanon.
Löslighet Olösligt i vatten
, lösligt i kloroform (kloroform, kol), n-heptan, etanol, butanol, etc.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10226-30-9
Molekylformel C6H11ClO
Molekylvikt (g/mol) 134.603
MDL-nummer MFCD00191625
InChI-nyckel CMDIDTNMHQUVPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-hexanone, 1-chloro-5-hexanone, 2-hexanone, 6-chloro, 1-chlorohexan-5-one, 1-chlorohexane-5-one, 4-chlorobutyl methyl ketone, chlorohexanone, 1-chloro-hexan-5-one, 6-chloro-hexan-2-one, 6-chloranylhexan-2-one
PubChem CID 82468
IUPAC-namn 6-klorhexan-2-on
LEDER CC(=O)CCCCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-hexanone
Densitet 1.02
Kokpunkt 86 °C (16 mmHg)
Flampunkt 91 °C (196 °F)
Brytningsindex 1.4435
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Olöslig i vatten, löslig i kloroform (kloroform, kol), n-heptan, etanol, butanol, etc.
Formel vikt 134.61
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.