Läs mer
6-Chloro-2-hydroxy-3-methyl-4H-chromen-4-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-hydroxy-3-methyl-4H-chromen-4-one |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7ClO3/c1-5-9(12)7-4-6(11)2-3-8(7)14-10(5)13/h2-4,12H,1H3 |
| Formel vikt | 210.0084 |