Läs mer
6-klor-2-jod-3-hydroxipyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15415927
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415927 10 g 10g
15405927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415927 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33127.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 188057-26-3 | C5H3ClINO | 255.439 g/mol
2,2'-dipyridylamin har erhållits genom att värma en blandning av 2-aminopyridin och 2-bromo-(klor-, jod-)-pyridin med vattenfri zinkklorid eller med bariumoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
2,2′ -Dipyridylamin har erhållits genom att värma en blandning av 2-aminopyridin och 2-bromo-(klor-, jod-)-pyridin med vattenfri zinkklorid eller med bariumoxid.
Löslighet Lite löslig
(1,3 g/L) (25 °C).
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 188057-26-3
Molekylformel C5H3ClINO
Molekylvikt (g/mol) 255.439
MDL-nummer MFCD07636749
InChI-nyckel FWIMPBYPMQSSCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine, 6-chloro-2-iodo-3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-2-iodo, 2-iodo-6-chloropyridine-3-ol, 3-pyridinol,6-chloro-2-iodo
PubChem CID 23433158
IUPAC-namn 6-klor-2-jodpyridin-3-ol
LEDER C1=CC(=NC(=C1O)I)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Smältpunkt 191°C to 193°C
Kvantitet 10 g
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Slightly Soluble (1.3g/L) (25°C).
Formel vikt 255.44
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.