Läs mer
6-Chloro-2-iodo-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)purine, TRC
Produktkod. 30364987
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30364987 5 g
1 options
Produktkod. 30364987 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3673005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-iodo-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine
CAS 5987-76-8
Molekylformel C16 H16 Cl I N4 O7
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C16H16ClIN4O7/c1-6(23)26-4-9-11(27-7(2)24)12(28-8(3)25)15(29-9)22-5-19-10-13(17)20-16(18)21-14(10)22/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
LEDER CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)nc(I)nc23
IUPAC-namn [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-chloro-2-iodopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate
Molekylvikt (g/mol) 538.68
Formel vikt 537.9752