missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-2-iodo-9-(2’,3’,5’-tri-O-acetyl-Beta-D-ribofuranosyl)purine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-iodo-9-(2',3',5'-tri-O-acetyl-beta-D-ribofuranosyl)purine |
| CAS | 5987-76-8 |
| Molekylformel | C16 H16 Cl I N4 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16ClIN4O7/c1-6(23)26-4-9-11(27-7(2)24)12(28-8(3)25)15(29-9)22-5-19-10-13(17)20-16(18)21-14(10)22/h5,9,11-12,15H,4H2,1-3H3/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| LEDER | CC(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C)n2cnc3c(Cl)nc(I)nc23 |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4R,5R)-3,4-diacetyloxy-5-(6-chloro-2-iodopurin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 538.68 |
| Formel vikt | 537.9752 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?