missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-Chloro-2-methoxy-7-deazapurine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-2-methoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-08-2 |
| Molekylformel | C7 H6 Cl N3 O |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClN3O/c1-12-7-10-5(8)4-2-3-9-6(4)11-7/h2-3H,1H3,(H,9,10,11) |
| LEDER | COc1nc(Cl)c2cc[nH]c2n1 |
| IUPAC-namn | 4-chloro-2-methoxy-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.6 |
| Formel vikt | 183.0199 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?