Läs mer
6-klor-2-metoxypyridin-3-boronsyra, TRC
Produktkod. 30356361
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30356361 1 g
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30356361 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4279401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid
CAS 1072946-50-9
Molekylformel C6H7BClNO3
Kvantitet 1 g
Synonym B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3
LEDER OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn (6-klor-2-metoxypyridin-3-yl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 187.39
Formel vikt 187.0208