Läs mer
6-klor-2-metoxypyridin-3-boronsyra, TRC
Produktkod. 30367680
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30367680 250 mg
1 options
Produktkod. 30367680 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC427940250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-methoxypyridine-3-boronic Acid
CAS 1072946-50-9
Molekylformel C6H7BClNO3
Kvantitet 250 mg
Synonym B-(6-Chloro-2-methoxy-3-pyridinyl)boronic Acid
InChI formel InChI=1S/C6H7BClNO3/c1-12-6-4(7(10)11)2-3-5(8)9-6/h2-3,10-11H,1H3
LEDER OB(O)C1=C(OC)N=C(Cl)C=C1
IUPAC-namn (6-klor-2-metoxypyridin-3-yl)boronsyra
Molekylvikt (g/mol) 187.39
Formel vikt 187.0208