Läs mer
6-kloro-2-metoxykinoxalin, TRC
Produktkod. 30137046
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137046 1 g
30008373 100 mg
30003503 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137046 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1123601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104152-39-8
Molekylformel C9H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 194.62
Synonym 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
IUPAC-namn 6-kloro-2-metoxykinoxalin
LEDER COc1cnc2cc(Cl)ccc2n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 6-Chloro-2-methoxyquinoxaline
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H7ClN2O/c1-13-9-5-11-8-4-6(10)2-3-7(8)12-9/h2-5H,1H3
Formel vikt 194.0247