missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
6-chloro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-chloro-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8ClNO2/c1-12-9(13)5-6-4-7(11)2-3-8(6)10(12)14/h2-4H,5H2,1H3 |
| Formel vikt | 209.0244 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?