Läs mer
6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| CAS | 119401-13-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15 H10 Cl F N2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Quinazoline, 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methyl-, 6-Chloro-2-methyl-4-(2-fluorophenyl)quinazoline, Midazolam Imp. H (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10ClFN2/c1-9-18-14-7-6-10(16)8-12(14)15(19-9)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,1H3 |
| LEDER | Cc1nc(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc3n1 |
| IUPAC-namn | 6-chloro-4-(2-fluorophenyl)-2-methylquinazoline |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.7 |
| Visa mer |